Learn More
Horst™ Sensores de varilla
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 3mm |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Material | PVC |
| Longitud del cable de alimentación (métrico) | 300 mm |
| Tipo de producto | Sensores de varilla |
| Temperatura (métrico) | 500 °C |