Learn More
Rocuronium Bromide, MedChemExpress
Descripción
Rocuronium Bromide (ORG 9426 Bromide) is an aminosteroid non-depolarizing neuromuscular blocker or muscle relaxant used in modern anaesthesia, to facilitate endotracheal intubation and to provide skeletal musclerelaxation during surgery or mechanical ventilation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rocuronium Bromide |
| CAS | 119302-91-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H53BrN2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ORG 9426 Bromide |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (164.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (164.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](C[C@H]([N+]3(CC=C)CCCC3)[C@@H]2OC(C)=O)([H])[C@]([C@]4([H])CC1)([H])CC[C@@]([C@]4(C)C5)([H])C[C@H](O)[C@H]5N6CCOCC6.[Br-] |
| Peso molecular (g/mol) | 609.68 |
| Mostrar más |