Learn More
OHAUS™ Agitador basculante
Código de producto. p-7158995 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Estilo de plataforma:
1 nivel
2 niveles
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador Estilo de plataforma unitSize
15712219 Digital 1 nivel cada uno
15762209 Analógico 1 nivel cada uno
15772209 Analógico 2 niveles cada uno
3 options
Código de producto. 15712219
Marca: OHAUS™ 30391989
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador basculante OHAUS™ está diseñado para una amplia gama de aplicaciones en las que es ideal conseguir un movimiento similar al de un balancín.
  • Control digital
    • Ideal para tareas de cultivo celular
    • Diseñado para usarse en una variedad de condiciones ambientales
    • Ajuste electrónico de inclinación de 0 a 15 ° mientras la unidad está en funcionamiento
    • Muestra la velocidad, el ángulo de inclinación y el tiempo
    • Temporizador con alarma sonora
  • Control analógico
    • Opción fácil y económica para todas sus necesidades de balanceo
    • Ideal para tareas de cultivo celular y con un diseño que permite su uso en una amplia variedad de condiciones ambientales
    • Se suministra con una alfombrilla de caucho antideslizante de 356 x 279 mm
    • Control variable de velocidad, inclinación y tiempo
    • 7,3 kg
    • El modelo de dos niveles duplica la capacidad de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo De 0 a 15 °
Capacidad portante (métrico) 4,5 kg
Intervalo de velocidad De 1 a 50 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +60 °C
Amperaje 5 A
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Material Plataforma de aluminio
Fondo (imperial) 16,80 in
Fondo (métrico) 42,50 cm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 32,4 x 25,4 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 42,5 x 25,4 x 14 cm
Altura (imperial) 5,50 in
Altura (métrico) 14 cm
Longitud (imperial) 16,80 in
Longitud (métrico) 42,50 cm
Anchura (imperial) 10,00 in
Anchura (métrico) 25,40 cm
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador, basculante, SHRK04DG, UE
Modelo SHRK04DG
Estilo de plataforma 1 nivel
Intervalo del temporizador De 1 s a 160 h