missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rocaglamide, MedChemExpress

Código de producto. 16481799
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16481799 1 mg 1 miligramo
16493636 25 mg 25 miligramos
16467748 10 mg 10 miligramos
16490208 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16481799

Marca: Medchem Express HY19356

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Rocaglamide (Roc-A) is isolated from the genus Aglaia and can be used for coughs, injuries, asthma and inflammatory skin diseases.

Rocaglamide is a potent inhibitor of NF-κB activation in T-cells. Rocaglamide is a potent and selective heat shock factor 1 (HSF1) activation inhibitor with an IC50 of ∼50 nM. Rocaglamide inhibits the function of the translation initiation factor eIF4A. Rocaglamide also has anticancer properties in leukemia.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Rocaglamide
CAS 84573-16-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H31NO7
Cantidad 1 mg
Sinónimo Roc-A
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (197.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@]12[C@](OC3=CC(OC)=CC(OC)=C32)(C4=CC=C(C=C4)OC)[C@H](C5=CC=CC=C5)[C@H]([C@H]1O)C(N(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 505.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.56
Porcentaje de pureza 96.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.