Learn More
ROC-325, MedChemExpress
Código de producto. 16406627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16406627 5 mg 5 miligramos
16473898 10 mg 10 miligramos
16454936 100 mg 100 miligramos
16410267 50 mg 50 miligramos
16402906 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16406627
Marca: Medchem Express HY103706
MedChemExpress ROC-325 is a potent and orally active autophagy inhibitor with a strong anticancer activity. ROC-325 induces the deacidification of lysosomes, accumulation of autophagosomes, and disrupted autophagic flux. ROC-325 also induces renal cell carcinoma apoptosis.
ROC-325 is a potent and orally active autophagy inhibitor with a strong anticancer activity. ROC-325 induces the deacidification of lysosomes, accumulation of autophagosomes, and disrupted autophagic flux. ROC-325 also induces renal cell carcinoma apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ROC-325
CAS 1859141-26-6
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27ClN4OS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 32 mg/mL (63.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(SC3=C1C=CC=C3)C(C)=CC=C2NCCN(CCNC4=CC=NC5=CC(Cl)=CC=C45)C
Peso molecular (g/mol) 503.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.06
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death