Learn More
STEMCELL Technologies RoboSep™ Mouse B Cell Isolation Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 x 109 celdas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- The EasySep™ Mouse B Cell Isolation Kit is designed to isolate B cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies directed against non-B cells and streptavidin-coated magnetic particles (RapidSpheres™ )
- Labeled cells are separated using and EasySep™ magnet without the use of columns
- Desired cells are poured off into a new tube
- This product replaces the EasySep™ Mouse B Cell Enrichment Kit (Catalog #19754) for even faster cell isolations
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | B Cells |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Isolation |
| Cantidad | 1 x 109 celdas |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.