missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies RoboSep™ Buffer (5X Concentrate)

Código de producto. 17148021
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17148021

Marca: STEMCELL Technologies 20124

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

RoboSep™ Buffer is recommended for EasySep™ cell separation protocols performed by RoboSep™

  • RoboSep™ Buffer is recommended for EasySep™ cell separation protocols performed by RoboSep™
  • Please note that one or two bottles of buffer are included with every purchase of a RoboSep™ Reagent Kit

Especificaciones

Descripción Immunology
Cantidad 250 mL
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado