missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RO4929097, MedChemExpress

Código de producto. 16447117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16447117 5 mg 5 miligramos
16485286 100 mg 100 miligramos
16424398 10 mg 10 miligramos
16420717 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16447117

Marca: Medchem Express HY11102

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RO4929097 (RG-4733) is a γ secretase inhibitor with IC50 of 4 nM, inhibiting cellular processing of Aβ40 and Notch with EC50 of 14 nM and 5 nM, respectively.

RO4929097 (RG-4733) is a γ secretase inhibitor with IC50 of 4 nM, inhibiting cellular processing of Aβ40 and Notch with EC50 of 14 nM and 5 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RO4929097
Forma física Solid
CAS 847925-91-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20F5N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo RG-4733
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (104.39 mM)
SMILES O=C(C(C)(C(NCC(F)(C(F)(F)F)F)=O)C)N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3NC1=O
Peso molecular (g/mol) 469.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.4
Porcentaje de pureza 97.93%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.