missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNPEP Monoclonal Antibody (OTI1B1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17580822
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17580822 100 μL 100 microlitros
17500832 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17580822

Marca: Origene Technologies TA504124

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Exopeptidase which selectively removes arginine and/or lysine residues from the N-terminus of several peptide substrates including Arg(0)-Leu-enkephalin, Arg(0)-Met-enkephalin and Arg(-1)-Lys(0)-somatostatin-14. Can hydrolyze leukotriene A4 (LTA-4) into leukotriene B4 (LTB-4).

Especificaciones

Antígeno RNPEP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B1
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RNPEP
N.º de referencia del gen Q9H4A4
Alias de gen AP-B, APB
Símbolos de los genes RNPEP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human RNPEP produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6051
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.