Learn More
RNPEP Monoclonal Antibody (OTI1B1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17500832
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17500832 30 μL 30 microlitros
17580822 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17500832 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504124S
Mouse Monoclonal Antibody
RNPEP Monoclonal antibody specifically detects RNPEP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno RNPEP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B1
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CST4
N.º de referencia del gen P01036
Alias de gen aminopeptidase B; APB; AP-B; Arginine aminopeptidase; arginyl aminopeptidase; arginyl aminopeptidase (aminopeptidase B); cytosol aminopeptidase IV; Rnpep; zgc:100971
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CST4 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1472
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1