missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNPA1000, MedChemExpress

Código de producto. 16415378
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16415378 10 mg 10 miligramos
16498087 5 mg 5 miligramos
16451567 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16415378

Marca: Medchem Express HY12824

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RNPA1000, an antibiotic, is a potent RnpA inhibitor and inhibits RnpA-mediated cellular RNA degradation. RNPA1000 inhibits tRNA maturation with an IC50 of 175 μM. RNPA1000 displays broad-spectrum antimicrobial activities and inhibits staphylococcal and all Gram-positive bacterial pathogens activity.

RNPA1000, an antibiotic, is a potent RnpA inhibitor and inhibits RnpA-mediated cellular RNA degradation. RNPA1000 inhibits tRNA maturation with an IC50 of 175 μM. RNPA1000 displays broad-spectrum antimicrobial activities and inhibits staphylococcal and all Gram-positive bacterial pathogens activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RNPA1000
Forma física Solid
CAS 359600-10-5
Color Earth Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H18BrN3O3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (107.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N2C(C)=C(/C=C(C#N)/C(NC3=CC=CC(Br)=C3)=O)C=C2C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 464.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.31
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.