missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNH1 Monoclonal Antibody (OTI4G4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17505411
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17505411 30 μL 30 microlitros
17585401 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17505411

Marca: Origene Technologies TA501874S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RNH1 Monoclonal antibody specifically detects RNH1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno RNH1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GAS7
N.º de referencia del gen O60861
Alias de gen AW546468; C80305; EGK_05816; hypothetical protein LOC517087; im:7039360; LOC720791; Placental ribonuclease inhibitor; placental RNase inhibitor; PRI; RAI; Ribonuclease inhibitor; ribonuclease/angiogenin inhibitor 1; RNH; Rnh1; si:ch211-213a13.3; testicular tissue protein Li 164; uncharacterized protein rnh1; wu:fd55g05
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human GAS7 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8522
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.