missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF8 Mouse, anti-Human, Clone: 3G3H5, Proteintech

Código de producto. p-200050060 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18029825 20 μL 20 microlitros
18077395 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18029825

Marca: Proteintech 685211IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The RNF8 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RNF8. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit, pig antigen. The RNF8 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno RNF8
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clon 3G3H5
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes FLJ12013, KIAA0646, ring finger protein 8, RNF8
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9025
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.