missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RNF41 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15941685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15941685 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15941685

Marca: Invitrogen™ PA575157

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. Nrdp1, also known as RNF41 (RING finger protein 41), SBBI03 or FLRF, is a 317 amino acid protein that contains one RING-type zinc finger and one SIAH-type zinc finger. Expressed in testis, ovary and prostate, Nrdp1 functions as an E3 ubiquitin-protein ligase that, characteristic of E3 ligase proteins, accepts ubiquitin (in the form of a thioester) from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme and transfers that ubiquitin residue to substrates targeted for degradation. Specifically, Nrdp1 interacts with ErbB-3 and UBPY, thereby targeting them for proteasomal degradation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RNF41
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RNF41
N.º de referencia del gen Q8BH75, Q9H4P4
Alias de gen 2210404G21Rik; 4930511A05Rik; 4933415P08Rik; D10Ertd722e; E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1; fetal liver ring finger; FLRF; neuregulin receptor degradation protein-1; Nrdp1; RING finger protein 41; ring finger protein 41, E3 ubiquitin protein ligase; RING-type E3 ubiquitin transferase NRDP1; Rnf41; SBBI03
Símbolos de los genes RNF41
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 100-150 of Human RNF41.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10193, 362814, 67588
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.