missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ RNF40 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1100)
Descripción
RNF40 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
The protein encoded by this gene contains a RING finger, a motif known to be involved in protein-protein and protein-DNA interactions. This protein was reported to interact with the tumor suppressor protein RB1. Studies of the rat counterpart suggested that this protein may function as an E3 ubiquitin-protein ligase, and facilitate the ubiquitination and degradation of syntaxin 1, which is an essential component of the neurotransmitter release machinery.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RNF40 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 24GB1100 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | RNF40 |
| N.º de referencia del gen | O75150, Q3U319, Q8CJB9 |
| Alias de gen | 95 kDa retinoblastoma protein binding protein; 95 kDa retinoblastoma-associated protein; AI848422; BRE1 E3 ubiquitin ligase homolog B; Bre1b; BRE1-B; DKFZp686K191; E3 ubiquitin-protein ligase BRE1B; KIAA0661; MGC13051; mKIAA0661; protein staring; Rb-associated protein; RBP95; RING finger protein 40; ring finger protein 40, E3 ubiquitin protein ligase; RING-type E3 ubiquitin transferase BRE1B; Rnf40; STARING; staring protein; syntaxin-1-interacting RING finger protein |
| Símbolos de los genes | RNF40 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?