missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RNF23 Monoclonal Antibody (OTI2A6)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15915804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15915804 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15915804

Marca: Invitrogen™ MA526204

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RNF23 Monoclonal Antibody for Western Blot

The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The function of this protein has not been identified. This gene lies within the major histocompatibility complex class I region on chromosome 6. Alternate splicing results in two transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RNF23
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TRIM39
N.º de referencia del gen Q9HCM9
Alias de gen 1100001D15Rik; E130103K13Rik; E3 ubiquitin-protein ligase TRIM39; mKIAA4179; RBCC-B30.2; ring finger protein 23; RING-B box-coiled coil-B30.2; RING-B box-coiled-coil-B30.2; RING-type E3 ubiquitin transferase TRIM39; Rnf23; Testis-abundant finger protein; tfp; TRIM39; TRIM39B; tripartite motif containing 39; tripartite motif protein 39; tripartite motif-containing 39; tripartite motif-containing protein 39
Símbolos de los genes TRIM39
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 144-378 of TRIM39 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56658
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.