missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF160 Mouse, anti-Human, Clone: 1D2A2, Proteintech

Código de producto. 18035515 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18035515 20 μL 20 microlitros
18090536 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18035515

Marca: Proteintech 686101IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The RNF160 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RNF160. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The RNF160 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno RNF160
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clon 1D2A2
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes C21orf10, C21orf98, FLJ11053, KIAA0714, ring finger protein 160, RNF160, Zinc finger protein 294, ZNF294
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26046
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.