missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF12, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16146626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16146626 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16146626

Marca: Abnova H00051132D01P.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: MENSDSNDKGSGDQSAAQRRSQMDRLDREEAFYQFVNNLSEEDYRLMRDNNLLGTPGESTEEELLRRLQQIKEGPPPQNSDENRGGDSSDDVSNGDSIIDWLNSVRQTGNTTRSGQRGNQSWRAVSRTNPNSGDFRFSLEINVNRNNGSQNSENENEPSARRSSGENVENNSQRQVENPRSESTSARPSRSERNSTEALTEVPPTRGQRRARSRSPDHRRTRARAERSRSPLHPMSEIPRRSHHSISSQTFEHPLVNETEGSSRTRHHVTLRQQISGPELLSRGLFAASGTRNASQGAGSSDTAASGESTGSGQRPPTIVLDLQVRRVRPGEYRQRDSIASRTRSRSQTPNNTVTYESERGGFRRTFSRSERAGVRTYVSTIRIPIRRILNTGLSETTSVAIQTMLRQIMTGFGELSYFMYSDSDSEPTGSVSNRNMERAESRSGRGGSGGGSSSGSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPSSSSGGESSETSSDLFEGSNEGSSSSGSSGARREGRHRAPVTFDESGSLPFLSLAQFFLLNEDDDDQPRGLTKEQIDNLAMRSFGENDALKTCSVCITEYTEGNKLRKLPCSHEYHVHCIDRWLSENSTCPICRRAVLASGNRESVV

Especificaciones

Antígeno RNF12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica ring finger protein 12
N.º de referencia del gen NM_016120.2
Alias de gen MGC15161/NY-REN-43/RLIM
Símbolos de los genes RNF12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RNF12 (NP_057204.2, 1 a.a. ∼ 624 a.a) full-length human protein.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51132
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.