Learn More
Macherey-Nagel™ Lyophilized RNase A
Descripción
La ribonucleasa (ARNasa) es una enzima que cataliza la degradación del ARN en componentes más pequeños. La ARNasa A es una de las enzimas más resistentes de uso común en el laboratorio. Es específica para los ARN monocatenarios, escinde el extremo 3' de los residuos C y U no sin emparejar y, finalmente, forma un producto 3'-fosforilado a través de un intermedio monofosfato 2',3'-cíclico. No requiere cofactores para su actividad.
- CAS: 9001-99-4
- Para uso exclusivo en investigación
- Para usarlo, disolver en agua o tampón de resuspensión
- Disuelto en agua, se puede almacenar a 4 °C hasta 3 meses (en alícuotas más pequeñas, a − 20 °C, durante más tiempo)
- Disuelto en tampón de resuspensión A1/S1/S1-EF/RES/RESEF/RES-BAC, se puede almacenar a 4 °C hasta 6 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Kits NucleoSpin™ y NucleoBond™ |
| Tampón de almacenamiento | A1/S1/S1-EF/RES/RESEF /RES-BAC |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente (entre 18 y 25 °C) durante al menos 1 año |
| Fuente | Páncreas bovino |
| Cantidad | 100 mg |
| Tipo de producto | Ribonucleasa A |
| Formulario | Liofilizado |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.