Learn More
RNASE11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RNASE11 |
|---|---|
| Concentración | 0.22 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16847054
|
Proteintech
17203-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16837054
|
Proteintech
17203-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody detected 30 kDa band with Testis and L02 cell lysate.
RNASE11 (Ribonuclease A Family Member 11 (Inactive)) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include nucleic acid binding and ribonuclease activity.Especificaciones
| RNASE11 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q8TAA1 | |
| 122651 | |
| RNASE11 Fusion Protein Ag10981 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RNASE11 |
| 0.22 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| C14orf6, Probable ribonuclease 11, RNase 11, RNASE11 | |
| RNASE11 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |