missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNASE11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16847054 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16847054 20 μL 20 microlitros
16837054 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16847054

Marca: Proteintech 172031AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detected 30 kDa band with Testis and L02 cell lysate.

RNASE11 (Ribonuclease A Family Member 11 (Inactive)) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include nucleic acid binding and ribonuclease activity.

Especificaciones

Antígeno RNASE11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RNASE11
N.º de referencia del gen Q8TAA1
Alias de gen C14orf6, Probable ribonuclease 11, RNase 11, RNASE11
Símbolos de los genes RNASE11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RNASE11 Fusion Protein Ag10981
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 122651
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.