Learn More
Qiagen RNase A (17,500 U) 2.5 ml (100 mg/ml, 7000 units/ml, solution)
Marca:  Qiagen 19101
Encompass
RNase A (17,500 U) 2.5 ml (100 mg/ml, 7000 units/ml, solution)
Código de producto. 12787747
  • 625.86€ / cada uno
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.