Learn More
ARN, sal sódica, a partir de levadura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15875468 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 Kg
Product Code. Cantidad Envase unitSize
15875468 25 g Frasco de plástico 25 g
15885468 100 g Frasco de plástico 100 g
15895468 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15805478 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15875468
Brand: Thermo Scientific J21190.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 73049-77-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73049-77-1
Sinónimo Ribonucleic acid, sodium salt
Specifications
Nombre del producto químico o material RNA Sodium Salt
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Envase Frasco de plástico