Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de carga de muestras de ARN (6X)
Código de producto. 15414849
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1mL
2mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414849 1mL 1 ml
15404849 2mL 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414849 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J62468.XF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Formulario Líquido
Cantidad 1mL
Requisitos de almacenamiento Conservar a –20 °C