Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de carga de muestras de ARN (6X)
Click to view available options
Cantidad:
1mL
2mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
2 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 2mL |
| Requisitos de almacenamiento | Conservar a –20 °C |