missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNA Polymerase II/POLR2A Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146551
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30146551 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30146551 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP232080CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RNA Polymerase II/POLR2A Polyclonal antibody specifically detects RNA Polymerase II/POLR2A in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RNA Polymerase II/POLR2A
Aplicaciones Immunoprecipitation, ChIP Assay
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kdsubunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, EC 2.7.7.48, EC 2.7.7.6, hRPB220, hsRPB1, MGC75453, POLR2, POLRA, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A (220kD), polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa, RNA Pol 2, RNA Polymerase 2, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNAPII, RPB1, RPBh1, RpIILS, RPO2, RPOL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 754 to 804 of human RNA Polymerase II using the numbering given in entry NP_000928.1 (GeneID 5430).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5430
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.