Learn More
Invitrogen™ RNA Control 250 with Manual
Descripción
Includes
Control de ARN y solución de almacenamiento de ARN THE
El control de ARN Invitrogen 250 proporciona una referencia de concentración de ARN precisa, exacta y reproducible para su uso junto con los espectrofotómetros NanoDrop™. Se suministra en dos tubos que contienen 20 μl cada uno. El control de ARN 250 consta de una sola transcripción de ARN ultrapuro de 2000 nt de una secuencia, un peso molecular y una concentración definidos con precisión. Se envasa en tubos antiadherentes especiales e incluye la solución de almacenamiento de ARN Invitrogen THE. El control de ARN 250 mantendrá +/-5 % de la concentración indicada y > 85 % de integridad de ARN a través de 5 ciclos de congelación/descongelación (10 mediciones duplicadas).
- Una transcripción estable y muy pura a una concentración conocida con precisión
- Se utiliza para verificar la exactitud de las mediciones del espectrofotómetro NanoDrop.
- Se suministra con la solución de almacenamiento de ARN THE para mediciones de blancos.
- Suficiente para 20 mediciones
Purificación y análisis de ADN y ARN, cuantificación de ácidos nucleicos, PCR y PCR en tiempo real, cuantificación de ARN, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El control de ARN y la solución de almacenamiento de ARN THE deben almacenarse a –20 °C. |
| Formato | Tubo |
| Etiqueta o tinte | no conjugado |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 20 μl |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Volumen | 2 x 20 μl |