Learn More
RN-18, MedChemExpress
Código de producto. p-200099383
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16493678
Marca: Medchem Express HY102014
MedChemExpress RN-18 is a HIV-1 viral infectivity factor (HIV-1 Vif) inhibitor with an IC50 of 6 μM in nonpermissive H9 cells.
RN-18 is a HIV-1 viral infectivity factor (HIV-1 Vif) inhibitor with an IC50 of 6 μM in nonpermissive H9 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RN-18
CAS 431980-38-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16N2O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (262.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1OC)C2=CC=CC=C2SC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 380.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.42
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.