missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RKI-1447, MedChemExpress

Código de producto. p-200097225
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476798 10 mg 10 miligramos
16466916 100 mg 100 miligramos
16459347 5 mg 5 miligramos
16402877 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476798

Marca: Medchem Express HY15755

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RKI-1447 is a potent small molecule inhibitor of ROCK1 and ROCK2 with IC50 values of 14.5 nM and 6.2 nM, respectively.

RKI-1447 is a potent small molecule inhibitor of ROCK1 and ROCK2 with IC50 values of 14.5 nM and 6.2 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RKI-1447
CAS 1342278-01-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14N4O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (153.20 mM)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=CC=NC=C2)=CS1)NCC3=CC=CC(O)=C3
Peso molecular (g/mol) 326.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.37
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.