missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rivastigmine tartrate, MedChemExpress

Código de producto. p-200095868
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16485266 100 mg 100 miligramos
16450687 50 mg 50 miligramos
16431016 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16485266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11017

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Rivastigmine tartrate (ENA 713; SDZ-ENA 713) is an orally active and potent cholinesterase (ChE) inhibitor and inhibits butyrylcholinesterase (BChE) and acetylcholinesteras (AChE) with IC50s of 0.037 μM, 4.15 μM, respectively.

Rivastigmine tartrate can pass the blood brain barrier (BBB). Rivastigmine tartrate is a parasympathomimetic or cholinergic agent used for the research of mild to moderate dementia of the Alzheimer's type and dementia due to Parkinson's disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Rivastigmine tartrate
CAS 129101-54-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H28N2O8
Cantidad 100 mg
Sinónimo ENA 713 SDZ-ENA 713
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (124.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=CC=CC([C@@H](N(C)C)C)=C1)N(CC)C.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 400.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.42
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.