missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rivaroxaban, MedChemExpress

Código de producto. 16420598
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16420598 5 mg 5 miligramos
16474047 50 mg 50 miligramos
16448138 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16420598

Marca: Medchem Express HY50903

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent, selective and direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM; Ki 0.4 nM).

Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent, selective and direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Rivaroxaban
Forma física Solid
CAS 366789-02-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18ClN3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BAY 59-7939
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (114.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=CC=C(N2C(COCC2)=O)C=C1)C3)O[C@H]3CNC(C4=CC=C(S4)Cl)=O
Peso molecular (g/mol) 435.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.88
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.