Learn More
Rivanicline hemioxalate, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
Rivanicline hemioxalate (RJR-2403 hemioxalate
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rivanicline hemioxalate |
| Forma física | Solid |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H15N2O2 |
| Sinónimo | RJR-2403 hemioxalate(E)-Metanicotine hemioxalate |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (241.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CNCC/C=C/C1=CC=CN=C1.OC(C(O)=O)=O.[0.5] |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.