missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rituximab Chimeric Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17738403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17738403 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17738403

Marca: Invitrogen™ MA541781

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.

Rituximab (Rituxan) is a humanized monoclonal antibody that is approved by the U.S. Food and Drug Administration for the treatment of patients with certain autoimmune diseases and types of cancer, such as non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, rheumatoid arthritis, idiopathic thrombocytopenic purpura, and pemphigus vulgaris. Rituximab is a chimeric monoclonal antibody against the protein CD20, which is primarily found on the surface of immune system B cells. When it binds to this protein it triggers cell death.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rituximab Chimeric
Aplicaciones ELISA, SDS-Page
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 4.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen IDEC-C2B8; Rituxan
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human MS4A1.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.