Learn More
Ritonavir, MedChemExpress
Código de producto. 16468248
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16468248 10 mg 10 miligramos
16444137 50 mg 50 miligramos
16417976 100 mg 100 miligramos
16421966 500 mg 500 miligramos
4 options
Código de producto. 16468248
Marca: Medchem Express HY90001
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Ritonavir (ABT 538) is an inhibitor of HIV protease used to treat HIV infection and AIDS. Ritonavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.61 μM.
Ritonavir (ABT 538) is an inhibitor of HIV protease used to treat HIV infection and AIDS. Ritonavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.61 μM.
Specifications
Nombre del producto químico o material Ritonavir
Forma física Powder
CAS 155213-67-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H48N6O5S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo ABT 538 RTV
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (34.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)[C@H](C[C@H](CC2=CC=CC=C2)NC([C@H](C(C)C)NC(N(CC3=CSC(C(C)C)=N3)C)=O)=O)O)OCC4=CN=CS4
Peso molecular (g/mol) 720.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.94
Porcentaje de pureza 95.0%