Learn More
Epredia™ Microportaobjetos mate Gold Seal™ Rite-On™
Código de producto. p-4525420 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Estilo de esquina:
90°
Frosted:
Grosor (métrico):
1mm
Longitud (métrico):
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3600
Código de producto. Estilo de esquina Frosted Grosor (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15307940 90° 1mm 75 mm paquete de 3600
1 options
Código de producto. 15307940 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor K73050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquete los portaobjetos rápida y fácilmente con los microportaobjetos mate, fabricados con vidrio duro, incoloro y no corrosivo y con un acabado mate en un extremo para un fácil marcado.
Etiquete los portaobjetos rápida y fácilmente con los microportaobjetos mate Thermo Scientific™ Gold Seal™ Rite-On™, fabricados con vidrio duro, incoloro y no corrosivo y con un acabado mate en un extremo para un fácil marcado.
Todos los portaobjetos acabados están sellados herméticamente con desecante en un paquete Moistur-Barrier™ al vacío y sin fibras. por lo que los portaobjetos se mantienen secos durante el envío y el almacenamiento. Los portaobjetos funcionan bien en hematología, histología, citología, microbiología y análisis de orina; así como en otras aplicaciones de laboratorio e investigación.
  • Área de marcado suave para escribir sin esfuerzo, imprimir automáticamente o colocar etiquetas
  • Cada caja cuenta con una bolsa de barrera interna sellada con paquetes desecantes para proteger de la contaminación por humedad
  • Las cajas de portaobjetos se convierten en prácticos archivadores de almacenamiento de portaobjetos
  • Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
  • Fabricado de vidrio transparente incoloro puro
  • Prelavado para su uso inmediato
  • N.º de referencia: 3032-002 se utiliza para examinar anticuerpos fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Edges Esmerilados
Frosted
Material Vidrio
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1mm
Tipo Portaobjetos para microscopio mate
Color Blanco
Estilo de esquina 90°
Descripción Portaobjetos mate Rite-On
Longitud (imperial) 3 pulg
Cantidad 72 portaobjetos empaquetados por caja; 50 cajas por paquete
Anchura (imperial) 1 pulg
Dimensiones (L x An) 75 x 25 mm (3 x 1 in)