Learn More
Epredia™ Microportaobjetos mate Gold Seal™ Rite-On™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Estilo de esquina:
90°
Frosted:
Sí
Grosor (métrico):
1mm
Longitud (métrico):
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3600
Descripción
Etiquete los portaobjetos rápida y fácilmente con los microportaobjetos mate, fabricados con vidrio duro, incoloro y no corrosivo y con un acabado mate en un extremo para un fácil marcado.
Etiquete los portaobjetos rápida y fácilmente con los microportaobjetos mate Thermo Scientific™ Gold Seal™ Rite-On™, fabricados con vidrio duro, incoloro y no corrosivo y con un acabado mate en un extremo para un fácil marcado.
Todos los portaobjetos acabados están sellados herméticamente con desecante en un paquete Moistur-Barrier™ al vacío y sin fibras. por lo que los portaobjetos se mantienen secos durante el envío y el almacenamiento. Los portaobjetos funcionan bien en hematología, histología, citología, microbiología y análisis de orina; así como en otras aplicaciones de laboratorio e investigación.
- Área de marcado suave para escribir sin esfuerzo, imprimir automáticamente o colocar etiquetas
- Cada caja cuenta con una bolsa de barrera interna sellada con paquetes desecantes para proteger de la contaminación por humedad
- Las cajas de portaobjetos se convierten en prácticos archivadores de almacenamiento de portaobjetos
- Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
- Fabricado de vidrio transparente incoloro puro
- Prelavado para su uso inmediato
- N.º de referencia: 3032-002 se utiliza para examinar anticuerpos fluorescentes
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| Edges | Esmerilados |
| Frosted | Sí |
| Material | Vidrio |
| Precleaned | Sí |
| Grosor (métrico) | 1mm |
| Tipo | Portaobjetos para microscopio mate |
| Color | Blanco |
| Estilo de esquina | 90° |
| Mostrar más |