Learn More
Thermo Scientific Chemicals RITA, activador III p53
Código de producto. p-7082456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446869 10mg 10 miligramos
15436869 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446869 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65379.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Un derivado del tiofeno tricíclico permeable a las células, dirigido a p53
A cell-permeable, p53-targeting, tricyclic thiophene derivative
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213261-59-7
Fórmula molecular C14H12O3S2
Sinónimo 5,5′-(2,5-furanilfentanilo)bis-2-tiofeno metanol; NSC 652287
Especificaciones
Cantidad 10mg
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un derivado del tiofeno tricíclico permeable a las células, dirigido a p53
Formula Weight (peso de la fórmula) 292,40g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido cristalino
Clave InChI KZENBFUSKMWCJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=C(S1)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(CO)S1
Nombre IUPAC (5-{5-[5-(hydroxymethyl)thiophen-2-yl]furan-2-yl}thiophen-2-yl)methanol
Peso molecular (g/mol) 292.37