Learn More
Thermo Scientific Chemicals RITA, activador III p53
Descripción
A cell-permeable, p53-targeting, tricyclic thiophene derivative
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Un derivado del tiofeno tricíclico permeable a las células, dirigido a p53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292,40g/mol |
| Sensibilidad | Sensible a la luz |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
| Formulario | Sólido cristalino |