missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RIT2, Mouse anti-Human, Clone: 3F2, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00006014-M01.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MEVENEASCSPGSASGGSREYKVVMLGAGGVGKSAMTMQFISHQFPDYHDPTIEDAYKTQVRIDNEPAYLDILDTAGQAEFTAMREQYMRGGEGFIICYSVTDRQSFQEAAKFKELIFQVRHTYEIPLVLVGNKIDLEQFRQVSTEEGLSLAQEYNCGFFETSAALRFCIDDAFHGLVREIRKKESMPSLMEKKLKRKDCLWKKLKGSLKKKRENMTEspecificaciones
| RIT2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Ras-like without CAAX 2 | |
| RIBA/RIN/ROC2 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 3F2 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC018060 | |
| RIT2 | |
| RIT2 (AAH18060, 1 a.a. ∼ 217 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 6014 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido