missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIT2 Monoclonal Antibody (OTI4B5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17584941
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17584941 30 μL 30 microlitros
17564941 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17584941

Marca: Origene Technologies TA501704S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RIT2 Monoclonal antibody specifically detects RIT2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno RIT2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B5
Concentración 0.84 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RIT2
N.º de referencia del gen Q99578
Alias de gen GTP-binding protein Rit2; GTP-binding protein Roc2; Ras like without CAAX 2; RAS-like protein expressed in neuron; ras-like protein expressed in neurons; Ras-like without CAAX 1; Ras-like without CAAX 2; ras-like without CAAX protein 2; RIBA; Ric-like, expressed in neurons; RIN; Rit1; RIT2; ROC2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human RIT2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6014
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.