Learn More
RIT2 Monoclonal Antibody (OTI4B5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Especificaciones
Antígeno RIT2
Clon OTI4B5
Concentración 0.84 mg/mL
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17584941
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA501704S
30 μL
242.00€
30 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17564941
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA501704
100 μL
540.87€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
RIT2 Monoclonal antibody specifically detects RIT2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
RIT2
0.84 mg/mL
Unconjugated
Mouse
Human
6014
Primary
RIT2
OTI4B5
Monoclonal
Liquid
RUO
Q99578
IgG2b
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.