missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RIT2 Monoclonal Antibody (OTI4B5), TrueMAB™, OriGene
Descrizione
RIT2 belongs to the RAS (HRAS) superfamily of small GTPases.
Specifica
Specifica
| Antígeno | RIT2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI4B5 |
| Concentración | 0.84 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | RIT2 |
| N.º de referencia del gen | Q99578 |
| Alias de gen | RIBA, RIN, ROC2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?