Learn More
Rislenemdaz, MedChemExpress
Código de producto. 16464088
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16464088 10 mg 10 miligramos
16496787 5 mg 5 miligramos
16461069 1 mg 1 miligramo
16440447 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16464088
Marca: Medchem Express HY106441A
MedChemExpress Rislenemdaz (CERC-301) is an orally bioavailable and selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor subunit 2B (GluN2B) antagonist with Ki and IC 50 of 8.1 nM and 3.6 nM, respectively.
Rislenemdaz (CERC-301) is an orally bioavailable and selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor subunit 2B (GluN2B) antagonist with Ki and IC 50 of 8.1 nM and 3.6 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rislenemdaz
Forma física Solid
CAS 808732-98-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23FN4O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo MK-0657 CERC-301
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (279.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C[C@@H](F)[C@@H](CNC2=NC=CC=N2)CC1)OCC3=CC=C(C)C=C3
Peso molecular (g/mol) 358.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.41
Porcentaje de pureza 97.5%