Learn More
RIPK3 Monoclonal Antibody (OTI2F11), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200015585
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17552003 30 μL 30 microlitros
17532003 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17552003 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803095S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
RIPK3 Monoclonal antibody specifically detects RIPK3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno RIPK3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RIPK3
N.º de referencia del gen Q9Y572
Alias de gen 2610528K09Rik; AW107945; Hcyp2; Homocysteine respondent protein HCYP2; mRIP3; receptor interacting protein 3; receptor interacting serine/threonine kinase 3; receptor-interacting protein 3; receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3; receptor-interacting serine-threonine kinase 3; Rip3; RIP-3; Ripk3; RIP-like protein kinase 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 233-518 of human RIPK3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11035
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a