missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIPK1 Monoclonal Antibody (OTI2A8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17598112
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17598112 30 μL 30 microlitros
17578112 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17598112

Marca: Origene Technologies TA800357S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RIPK1 Monoclonal antibody specifically detects RIPK1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno RIPK1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PHKG2
N.º de referencia del gen P15735
Alias de gen cell death protein RIP; D330015H01Rik; FLJ39204; OTTHUMP00000015955; receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1; receptor interacting serine/threonine kinase 1; receptor-interacting protein 1; receptor-interacting protein kinase 1; receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1; Rinp; RIP; RIP1; RIP-1; RIP1 (CT); RIPK1; serine/threonine-protein kinase RIP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-216 of human PHKG2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5261
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.