missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIPK1-IN-7, MedChemExpress

Código de producto. 16474898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474898 10 mg 10 miligramos
16495676 100 mg 100 miligramos
16481147 50 mg 50 miligramos
16417657 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474898

Marca: Medchem Express HY119933

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RIPK1-IN-7 is a potent and selective RIPK1 inhibitor with a Kd of 4 nM and an enzymatic IC50 of 11 nM. RIPK1-IN-7 exhibits excellent antimetastasis activity in the experimental B16 melanoma lung metastasis model.

RIPK1-IN-7 is a potent and selective RIPK1 inhibitor with a Kd of 4 nM and an enzymatic IC50 of 11 nM. RIPK1-IN-7 exhibits excellent antimetastasis activity in the experimental B16 melanoma lung metastasis model.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RIPK1-IN-7
CAS 2300982-44-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22F3N5O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (129.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N(CC)C=C2C3=CC(CCN4C(CC5=CC=CC(OC(F)(F)F)=C5)=O)=C4C=C3)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 481.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.47
Porcentaje de pureza 98.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.