Learn More
Ripasudil, MedChemExpress
Código de producto. 16463486
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16463486 25 mg 25 miligramos
16496738 10 mg 10 miligramos
16492817 50 mg 50 miligramos
16446876 100 mg 100 miligramos
16419297 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16463486
Marca: Medchem Express HY15685
MedChemExpress Ripasudil (K-115) is a specific inhibitor of ROCK, with IC50s of 19 and 51 nM for ROCK2 and ROCK1, respectively.
Ripasudil (K-115) is a specific inhibitor of ROCK, with IC50s of 19 and 51 nM for ROCK2 and ROCK1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ripasudil
CAS 887375-67-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H23ClFN3O4S
Cantidad 25 mg
Sinónimo K-115
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (126.30 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (63.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CN=CC2=C1C(S(N3CCCNC[C@@H]3C)(=O)=O)=CC=C2.[H]Cl.O.O
Peso molecular (g/mol) 395.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.88
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation