missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ripasudil, MedChemExpress

Código de producto. 16446876
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16446876 100 mg 100 miligramos
16496738 10 mg 10 miligramos
16492817 50 mg 50 miligramos
16463486 25 mg 25 miligramos
16419297 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16446876

Marca: Medchem Express HY15685

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ripasudil (K-115) is a specific inhibitor of ROCK, with IC50s of 19 and 51 nM for ROCK2 and ROCK1, respectively.

Ripasudil (K-115) is a specific inhibitor of ROCK, with IC50s of 19 and 51 nM for ROCK2 and ROCK1, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ripasudil
CAS 887375-67-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H23ClFN3O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo K-115
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (126.30 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (63.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CN=CC2=C1C(S(N3CCCNC[C@@H]3C)(=O)=O)=CC=C2.[H]Cl.O.O
Peso molecular (g/mol) 395.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.88
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.