Learn More
Merck Millipore Tampón de lisis RIPA, 10X
Para su uso en inmunoprecipitación y Western blotting. El tampón de lisis RIPA, 10X es un tampón de lisis concentrado que se ha filtrado a través de una membrana de 0,2 μm y envasada asépticamente.
Marca: Merck Millipore 20-188
Descripción
La extracción y purificación de proteínas representan el primero de los muchos desafíos para obtener una muestra de lisado o proteína purificada de calidad que ofrezca resultados Western blot con calidad de publicación. Los reactivos de calidad Merck unen un rendimiento superior con velocidad para reducir la exposición de las proteínas a condiciones desfavorables, lo que lleva a proteínas intactas y más estables para el análisis posterior.
- Uso: Para su uso en lisis celular de mamíferos
- Diluya una parte de tampón de lisis RIPA 10X con nueve partes de agua destilada estéril
- Remueva la mezcla y refrigere durante al menos dos horas antes de usarla
- Inmediatamente antes del usarla, agregue los inhibidores de la proteasa y la fosfatasa
- Filtrado a través de membrana de 0,2 μm, envasada asépticamente
Seguridad y manipulación
- RIPA Lysis Buffer, 10X
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) branched, deoxycholic acid