Learn More
Solución de enjuague I, del 55 al 57 % de peso en base de agua, Honeywell Riedel-de Haën™
Descripción
- Disolventes de cromatografía de alta pureza
- Aptitud probada para su uso específico desde aplicaciones de HPLC hasta UHPLC-MS.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rinsing Solution I |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | 22°C (71.6°F) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Sinónimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| Porcentaje de pureza | 55 to 57 wt. % water basis (Karl Fischer) |
Seguridad y manipulación
Product Identifier
- Rinsing Solution I
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Propan-2-ol